Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IL1A Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: Bamboo-2]

Fournisseur: ProSci Inc.
36-166
PRSI36-166EA 686 EUR InStock
PRSI36-166
Anti-IL1A Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: Bamboo-2]
Anticorps
The most prominent members of the interleukin-1 (IL-1) superfamily are IL-1alpha and IL-1beta. They lack a signal peptide and are secreted by an unconventional, endoplasmic reticulum-Golgi-independent mechanism. IL-1alpha was reported to be more widely and constitutively expressed and has intracellular functions, but also acts locally in a membrane-bound form by activating IL-1R1. Additionally, passive release of IL-1alpha upon cell death can trigger a sterile inflammatory response to dying cells. The cleavage of IL-1alpha is not mediated by caspase-1 and is not required for binding to IL-1R1. Recently it has been observed that all activators of the inflammasome NLRP3/NALP3 induce the simultaneous secretion of IL-1alpha and IL-1beta. Although most activators fully rely on the inflammasome for IL-1alpha secretion, some induce the processing and secretion of IL-1alpha in an inflammasome-independent manner.

Type: Primary
Antigen: IL1A
Clonality: Monoclonal
Clone: Bamboo-2
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité