Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AZGP1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: Zagy-1]

Fournisseur: ProSci Inc.
36-168
PRSI36-168EA 686 EUR InStock
PRSI36-168
Anti-AZGP1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: Zagy-1]
Anticorps
Zinc-alpha-2-glycoprotein (ZAG), first identified in the 1960s, derives its name from its precipitation from human plasma upon the addition of zinc salts. ZAG has since been found in secretory epithelial cells and in a range of body fluids. ZAG is identical to a lipid mobilizing factor isolated from the urine of patients with cancer cachexia and stimulates lipolysis in in vivo experiments. Due to its expression in and secretion from adipocytes, ZAG is considered an adipokine. Recently the clinical significance of ZAG has been clarified. ZAG expression in adipocytes is inversely related to fat mass, thus it is intimately involved in the maintenance of body weight in mice and humans. Epidemiological studies have uncovered an association between ZAG and plasma cholesterol. The non-synonymous single nucleotide polymorphism rs4215 in ZAG is associated with plasma cholesterol and obesity. Structurally ZAG possesses a class I major histocompatibility complex (MHC) protein fold. It is distinct from other members of this protein family in that it is soluble, rather than being anchored to plasma membranes and it associates with prolactin inducible protein rather than beta2-microglobulin. Similar to peptide antigen-presenting class I MHC molecules, ZAG possesses an open apical groove between its alpha1 and alpha2 domain helices.

Type: Primary
Antigen: AZGP1
Clonality: Monoclonal
Clone: Zagy-1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité