Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-APAF1 Rat Monoclonal Antibody [clone: 2E12]

Fournisseur: ProSci Inc.
36-175
PRSI36-175EA 537 EUR InStock
PRSI36-175
Anti-APAF1 Rat Monoclonal Antibody [clone: 2E12]
Anticorps
Apaf-1 is a cytoplasmic protein that forms one of the central hubs in the apoptosis regulatory network. It contains (from the N terminal) a caspase recruitment domain (CARD), an ATPase domain (NB-ARC), few short helical domains and then several copies of the WD40 repeat domain. Upon binding cytochrome c and dATP, this protein forms an oligomeric apoptosome, mediates the cytochrome c-dependent autocatalytic activation of pro-caspase-9 (Apaf-3), leading to the activation of caspase-3 and apoptosis.

Type: Primary
Antigen: APAF1
Clonality: Monoclonal
Clone: 2E12
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité