Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CASP12 Rat Monoclonal Antibody [clone: 12G6]

Fournisseur: ProSci Inc.
36-184
PRSI36-184EA 588 EUR InStock
PRSI36-184
Anti-CASP12 Rat Monoclonal Antibody [clone: 12G6]
Anticorps
Caspase-12 is a member of the ICE/CED-3 family of caspases and is detected as a protein of ~51kDa. Overexpression of caspase-12 in cells induces apoptosis. Capase-12 is localized to the endoplasmatic reticulum (ER) and activated by ER stress and specifically cleaves and activates pro-caspase-9 and is also thought to be involved in the apoptosis induced by viral infection. Caspase-12-deficient mice are resistant to ER stress-induced apoptosis. Caspase-12 is probably expressed in many and perhaps all mouse tissues and is expressed at high levels in skeletal muscle, heart, lung and kidney and at moderate levels in brain and liver. In many humans caspase-12 is a pseudo gene and not expressed.

Type: Primary
Antigen: CASP12
Clonality: Monoclonal
Clone: 12G6
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité