Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TNFRSF9 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
36-216
PRSI36-216EA 509 EUR InStock
PRSI36-216
Anti-TNFRSF9 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
CD137 is a member of the tumor necrosis factor (TNF) receptor family. CD137 is expressed by activated T cells, dendritic cells, NK cells, granulocytes and cells of blood vessel walls at sites of inflammation. CD137 has costimulatory activity for activated T cells. Crosslinking of CD137 enhances T cell proliferation, IL-2 secretion survival and cytolytic activity. CD137 was shown to enhance immune activity to eliminate tumors in mice.

Type: Primary
Antigen: TNFRSF9
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité