Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TNFSF18 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
36-221
PRSI36-221EA 454 EUR InStock
PRSI36-221
Anti-TNFSF18 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
GITRL is expressed on dendritic cells (DC), monocytes, macrophages, B cells, activated T cells, endothelial cells, osteoclasts and various healthy non-lymphoid tissues (e. g. testis, . ). GITRL is constitutively expressed and released as soluble form by solid tumors and various hematopoietic malignancies. GITRL causes differentiation of osteoclasts, activation of macrophages, but also alteration of carcinoma and leukemia cells and influences apoptosis. Binding to GITR is important in regulating T-cell proliferation and TCR-mediated apoptosis. GITRL is implicated in development of autoimmune diseases and in the immune response against infectious pathogens and tumors.

Type: Primary
Antigen: TNFSF18
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité