Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SCD1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
36-230
PRSI36-230EA 509 EUR InStock
PRSI36-230
Anti-SCD1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Stearoyl-CoA desaturase (SCD) is a regulatory enzyme in lipogenesis. The enzyme is constitutively expressed in adipose tissue and is induced in liver in response to fat free, high carbohydrate diet. Several SCD isoforms (SCD1, -2, and -3) exist in the mouse. Mice with a targeted disruption of the SCD1 isoform had reduced body adiposity, increased insulin sensitivity, and resistance to diet-induced weight gain. The protection from obesity involved increased energy expenditure and increased oxygen consumption. SCD1 deficiency shows activation of lipid oxidation in addition to reduced triglyceride synthesis and storage.

Type: Primary
Antigen: SCD1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité