Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RBP4 Guinea Pig Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
36-256
PRSI36-256EA 566 EUR InStock
PRSI36-256
Anti-RBP4 Guinea Pig Polyclonal Antibody
Anticorps
Retinol binding protein 4 (RBP4; RBP) is a 21kDa secreted protein, a member of the lipocalin family and is known as the primary transporter of retinol (vitamin A) to tissues. A recent report revealed RBP4 as an adipokine linking glucose transporter 4 (GLUT4) suppression in adipose tissue to insulin. Elevated human and mouse serum RBP4 levels are associated with insulin resistance and its severity, obesity, and certain components of metabolic syndrome. Furthermore, human serum RBP4 levels are closely related to renal function.

Type: Primary
Antigen: RBP4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Guinea Pig
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité