Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NLRP1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
36-322
PRSI36-322EA 689 EUR InStock
PRSI36-322
Anti-NLRP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
NALP1/NLRP1 is able to form cytoplasmic structures termed death effector filaments. It enhances and stimulates apoptosis through activation of different caspase cascades. It is involved in the activation of caspase-1 and caspase-5 as part of the NALP1 inflammasome complex which leads to processing and release of IL1B and IL18. Genetic variations in the NLRP1/NALP1 gene are associated with susceptibility to vitiligo-associated multiple autoimmune disease type 1, an autoimmune disorder characterized by the association of vitiligo with several autoimmune and autoinflammatory diseases including autoimmune thyroid disease, rheumatoid arthritis and systemic lupus erythematosus.

Type: Primary
Antigen: NLRP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité