Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PIDD1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
36-329
PRSI36-329EA 469 EUR InStock
PRSI36-329
Anti-PIDD1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
PIDD promotes apoptosis downstream of the tumor suppressor as component of the DNA damage/stress response pathway that connects p53/TP53 to apoptosis. It associates with NEMO/IKBKG and RIP1 and enhances sumoylation and ubiquitination of NEMO/IKBKG which is important for activation of the transcription factor NF-kappa-B. It associates with caspase-2 and RAIDD, and induces activation of caspase-2 which is an important regulator in the apoptotic pathways.

Type: Primary
Antigen: PIDD1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité