Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-STOML2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
36-330
PRSI36-330EA 654 EUR InStock
PRSI36-330
Anti-STOML2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
SLP-2 (stomatin-like protein 2) is an unusual stomatin homolog. IT is a mitochondrial protein and functions in energy process by MMP maintenance, and subsequently affecting cell motility, proliferation and chemosensitivity. SLP-2 was identified as a cancer-related gene overexpressed in human ESCC, lung cancer, laryngeal cancer, and endometrial adenocarcinoma. In tumor cells, SLP-2 promotes cell growth, cell adhesion, and tumorigenesis.

Type: Primary
Antigen: STOML2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité