Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PAG1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
36-345
PRSI36-345EA 852 EUR InStock
PRSI36-345
Anti-PAG1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
PAG [Cbp] is a ubiquitously expressed transmembrane adapter protein. Depending on its phosphorylation status, it appears as diffuse band(s) of 80-90kDa by SDS-PAGE, with phosphorylation leading to a shift towards a higher apparent molecular mass. Tyrosine phosphorylated PAG recruits Csk to the membrane and negatively regulates Src family kinases via Csk-mediated phosphorylation. Upon T cell receptor engagement, PAG becomes dephosphorylated, thereby displacing Csk from the membrane and enabling the activation of the Src kinases Fyn and Lck. PAG negatively regulates TCR (T cell antigen receptor)-mediated signaling in T cells and FCER1 (high affinity immunoglobulin epsilon receptor)-mediated signaling in mast cells. It promotes CSK activation and recruitment to lipid rafts, which results in LCK inhibition. It inhibits immunological synapse formation by preventing dynamic arrangement of lipid raft proteins and may be involved in cell adhesion signaling.

Type: Primary
Antigen: PAG1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité