Human TRAF3 peptide (15 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
3601P
PRSI3601PEA 122 EUR InStock
PRSI3601P
Human TRAF3 peptide (15 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
TRAF3 peptide is used for blocking the activity of TRAF3 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité