Human CRMP1 peptide (16 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
3625P
PRSI3625PEA 122 EUR InStock
PRSI3625P
Human CRMP1 peptide (16 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
CRMP1 peptide is used for blocking the activity of CRMP1 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité