Human LAMP-2 peptide (17 aa in the center)
Fournisseur: ProSci Inc.
3627P
PRSI3627PEA 105 EUR InStock
PRSI3627P
Human LAMP-2 peptide (17 aa in the center)
Protéines et Peptides
LAMP-2 peptide is used for blocking the activity of LAMP-2 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité