Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PIST Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
3631
PRSI3631EA 435 EUR InStock
PRSI3631
Anti-PIST Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
PIST Antibody: Autophagy, the process of bulk degradation of cellular proteins through an autophagosomic-lysosomal pathway is important for normal growth control and may be defective in tumor cells. It is involved in the preservation of cellular nutrients under starvation conditions as well as the normal turnover of cytosolic components and is negatively regulated by TOR (Target of rapamycin). PIST, a PDZ-containing protein, was discovered in a yeast two-hybrid system as a binding partner to Beclin-1, a Bcl-2-interacting protein homologous to the yeast autophagy gene apg6. Experiments with mutant PIST proteins lacking the PDZ domain showed that PIST interaction with Beclin-1 through its coiled-coil domain can modulate Beclin-1 activity and suggest that PIST interactions with other proteins through its PDZ domain may regulate the activity of PIST and Beclin-1.

Type:
Antigen: PIST
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité