Human TLR1 peptide (16 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
3639P
PRSI3639PEA 122 EUR InStock
PRSI3639P
Human TLR1 peptide (16 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
TLR1 peptide is used for blocking the activity of TLR1 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité