Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TLR1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
3641
PRSI3641EA 435 EUR InStock
PRSI3641
Anti-TLR1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
TLR1 Antibody: Toll-like receptors (TLRs) are evolutionarily conserved pattern-recognition molecules resembling the toll proteins that mediate antimicrobial responses in Drosophila. These proteins recognize different microbial products during infection and serve as an important link between the innate and adaptive immune responses. The TLRs act through adaptor molecules such as MyD88 and TIRAP to activate various kinases and transcription factors so the organism can respond to potential infection. TLR1 is co-expressed with TLR2 on myeloid cells of the innate immune systems in lymphoid tissue such as monocytes and dendritic cells where they form heterodimers that can recognize triacylated lipoproteins.

Type:
Antigen: TLR1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité