Human TLR3 peptide (15 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
3643P
PRSI3643PEA 122 EUR InStock
PRSI3643P
Human TLR3 peptide (15 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
TLR3 peptide is used for blocking the activity of TLR3 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité