Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TLR5 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
3647
PRSI3647EA 435 EUR InStock
PRSI3647
Anti-TLR5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
TLR5 Antibody: Toll-like receptors (TLRs) are evolutionarily conserved pattern-recognition molecules resembling the toll proteins that mediate antimicrobial responses in Drosophila. These proteins recognize different microbial products during infection and serve as an important link between the innate and adaptive immune responses. The TLRs act through adaptor molecules such as MyD88 and TIRAP to activate various kinases and transcription factors so the organism can respond to potential infection. TLR5 recognizes flagellin from both Gram-positive and Gram-negative bacteria and will cause the activation of NF-kappa B, leading to the activation of TNF-alpha and other cytokines. A common TLR5 stop codon polymorphism that disrupts TLR5 signaling is associated with susceptibility to Legionnaires'disease and demonstrates the importance of TLR5 in the innate immune response.

Type:
Antigen: TLR5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité