Human TLR5 peptide (16 aa in the center)
Fournisseur: ProSci Inc.
3647P
PRSI3647PEA 105 EUR InStock
PRSI3647P
Human TLR5 peptide (16 aa in the center)
Protéines et Peptides
TLR5 peptide is used for blocking the activity of TLR5 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité