Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TLR6 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
3651
PRSI3651EA 435 EUR InStock
PRSI3651
Anti-TLR6 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
TLR6 Antibody: Toll-like receptors (TLRs) are evolutionarily conserved pattern-recognition molecules resembling the toll proteins that mediate antimicrobial responses in Drosophila. These proteins recognize different microbial products during infection and serve as an important link between the innate and adaptive immune responses. The TLRs act through adaptor molecules such as MyD88 and TIRAP to activate various kinases and transcription factors so the organism can respond to potential infection. TLR6 was first identified as a close homolog of TLR1, sharing 69% sequence identify. Like TLR1, TLR6 can form heterodimers with TLR2, and these TLR6:TLR2 dimers coordinate macrophage activation by Gram-positive bacteria and the yeast cell wall particle zymosan. Activation of these complexes not only initiates pro-inflammatory cascades, but also can lead to apoptotic responses.

Type:
Antigen: TLR6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité