Human TLR6 peptide (13 aa in the center)
Fournisseur: ProSci Inc.
3653P
PRSI3653PEA 122 EUR InStock
PRSI3653P
Human TLR6 peptide (13 aa in the center)
Protéines et Peptides
TLR6 peptide is used for blocking the activity of TLR6 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité