Human IRE1p Peptide (16 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
3655P
PRSI3655PEA 122 EUR InStock
PRSI3655P
Human IRE1p Peptide (16 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
IRE1p peptide is used for blocking the activity of IRE1p antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité