L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Human IRE1p peptide (15 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
3657P
PRSI3657PEA 122 EUR InStock
PRSI3657P
Human IRE1p peptide (15 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
IRE1p peptide is used for blocking the activity of IRE1p antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité