Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IRE1P Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
3659
PRSI3659EA 435 EUR InStock
PRSI3659
Anti-IRE1P Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
IRE1p Antibody: Accumulation of malfolded proteins in the endoplasmic reticulum (ER) activates the unfolded protein response (UPR) and the upregulation of the ER molecular chaperones GRP78 and GRP 94. These proteins are normally bound to ER transmembrane proteins such as IRE1p and ATF6 but ER stress causes their dissociation. This allows IRE1p, a serine-threonine protein kinase to transduce the unfolded protein signal from the ER to the nucleus. IRE1p also has an endoribonuclease activity that is required to splice X-box binding protein (XBP1) mRNA converting it to a potent UPR transcriptional activation. Depletion of IRE1p through the expression of a dominant negative form of IRE1p has no effect on transfected cells, but cell death via apoptosis occurs under stress conditions that cause unfolded proteins to accumulate in the ER. Two alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.

Type:
Antigen: IRE1P
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité