Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TRAF2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
3663
PRSI3663EA 435 EUR InStock
PRSI3663
Anti-TRAF2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
TRAF2 Antibody: Tumor necrosis factor (TNF) receptor associated factors (TRAFs) were initially discovered as adaptor proteins that link the TNF receptor superfamily to signaling pathways and are thus important regulators of cell death and cellular response to stress. TRAF proteins share a homology region that allows them to bind to cell receptors and other TRAF proteins, causing the activation of different signal cascades depending on the TRAFs involved. For example, TRAF2 and TRAF3 directly bind to the CD40, a NF receptor superfamily member involved in inducing B cell immunity, and are critical for NF-kappa B activation in mouse B lymphocytes. TRAF2 along with TRAF6 has also been shown to be required for CD40 signaling in nonhemopoietic cells. TRAF2 also interacts with the TRFR superfamily member lymphotoxin-beta receptor (LTbetaR) in association with TRAF3 and the apoptosis inhibitors cIAP1 and Smac.

Type:
Antigen: TRAF2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité