Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CTRP2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
3671
PRSI3671EA 435 EUR InStock
PRSI3671
Anti-CTRP2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
CTRP2 Antibody: Adipose tissue of an organism plays a major role in regulating physiologic and pathologic processes such as metabolism and immunity by producing and secreting a variety of bioactive molecules termed adipokines. One highly conserved family of adipokines is adiponectin/ACRP30 and its structural and functional paralogs, the C1q/tumor necrosis factor-alpha-related proteins (CTRPs) 1-7. Unlike adiponectin, which is expressed exclusively by differentiated adipocytes, the CTRPs are are expressed in a wide variety of tissues. These proteins are thought to act mainly on liver and muscle tissue to control glucose and lipid metabolism. An analysis of the crystal structure of adiponectin revealed a structural and evolutionary link between TNF and C1q-containing proteins, suggesting that these proteins arose from a common ancestral innate immunity gene. Of the CTRPs, CTRP2 is most similar structurally and functionally to adiponectin. Recombinant CTRP2 rapidly activated AMPK and MAPK in cultured C2C12 cells, leading to increased glycogen accumulation and fatty acid oxidation.

Type:
Antigen: CTRP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité