Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BAP31 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
3675
PRSI3675EA 435 EUR InStock
PRSI3675
Anti-BAP31 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
BAP31 Antibody: Bap31 and the related protein Bap29 are endoplasmic reticulum (ER) and ER-vesicle membrane proteins and members of the B-cell receptor-associated protein family. These two proteins are highly homologous and can form homo- and heterodimers. Bap31 is thought to be involved in the intracellular trafficking of several molecules such as MHC Class I molecules and CD11b/CD18. Bap31 may also play a role in the initiation of ER stress-induced apoptosis through its association with caspase-8 via a death effector domain in its cytoplasmic tail, possibly through the promotion of membrane fragmentation and the release of cytochrome c from mitochondria. Bap31 itself contains two caspase cleavage sites and is cleaved during apoptosis. The p20 fragment of Bap31, when expressed ectopically, is also a potent inducer cell death.

Type:
Antigen: BAP31
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité