Human XBP-1 peptide (17 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
3685P
PRSI3685PEA 122 EUR InStock
PRSI3685P
Human XBP-1 peptide (17 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
XBP-1 peptide is used for blocking the activity of XBP-1 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité