Human TLR9 peptide (16 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
3737P
PRSI3737PEA 122 EUR InStock
PRSI3737P
Human TLR9 peptide (16 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
TLR9 peptide is used for blocking the activity of TLR9 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité