Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IL31 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
3745
PRSI3745EA 435 EUR InStock
PRSI3745
Anti-IL31 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
IL-31 Antibody: Interleukin-31 (IL-31) is a recently discovered T-cell cytokine closely related to IL-6 type cytokines and is preferentially produced by T helper type 2 cells. IL-31 activity is mediated through the ligand-induced oligomerization of a dimeric receptor complex containing IL-31 receptor A and oncostatin M receptor. In response to IL-31 binding, these proteins activate the JAK/STAT and the AKT signaling pathways. RNA levels of IL-31 receptor A and oncostatin M receptor are induced in activated monocytes but are expressed constitutively in epithelial cells. IL-31, when overexpressed in transgenic mice, results in the development of pruritis, alopecia, and skin lesions and in humans may result in atopic dermatitis, suggesting that IL-31 may represent a novel target for antipruritic drug development.

Type:
Antigen: IL31
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité