Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IL32 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
3751
PRSI3751EA 415 EUR InStock
PRSI3751
Anti-IL32 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
IL-32 Antibody: Interleukin-32 (IL-32) was initially identified as a transcript (NK4) that is selectively expressed in lymphocytes and NK cells and whose expression is increased following activation by IL-2. It was later re-isolated from an IL-18-treated lung carcinoma cell line and re-named IL-32. IL-32 is unusual in that it does not share sequence homology with known cytokine families and is highly expressed in immune tissues, existing in at least four differentially spliced isoforms. Because treatment of human monocytic and mouse macrophage cells with IL-32 induces several proinflammatory cytokines such as TNF-alpha , IL-8 and MIP-2, and because it is also induced in human peripheral lymphocyte cells after mitogen stimulation and in epithelial cells by IFN gamma , it has been suggested that IL-32 may play a role in autoimmune and inflammatory diseases such as rheumatoid arthritis.

Type:
Antigen: IL32
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité