Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BMI1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
3755
PRSI3755EA 435 EUR InStock
PRSI3755
Anti-BMI1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
BMI-1 Antibody: The transcriptional repressor BMI-1 was first identified as a proto-oncogene frequently activated by Moloney murine leukemia proviral insertions in mice and cooperating with c-myc in the generation of mouse lymphomas. BMI-1 is involved in segment specification, cell growth and maintenance, transcriptional regulation, and chromatin modification. A major target of BMI-1 is the ink4a locus which encodes tumor suppressor proteins p16 and p19Arf, which are important in tumor progression and thought to be critical in cell proliferation and senescence. Recent studies have also shown that BMI-1 is required for the maintenance of adult normal and leukemic stem cells, suggesting that BMI-1 could an attractive therapeutic target for stem cell proliferation and renewal as well as for anti-cancer strategies.

Type:
Antigen: BMI1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité