Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DDX3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
3757
PRSI3757EA 435 EUR InStock
PRSI3757
Anti-DDX3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
DDX3 Antibody: DDX3 contains all of the motifs of the DEAD-box family of RNA helicases, including the Asp-Glu-Ala-Asp sequence that gives the protein family its name and distinguishes it from other RNA helicases. DDX3 is localized to the X chromosome and has a highly conserved functional homolog (DBY) on the Y chromosome. DDX3 is thought to be involved in RNA splicing, RNA transport, and translation initiation. It has also been shown to be involved in cell growth control and is deregulated in hepatitis virus-associated hepatocellular carcinoma. Recent experiments suppressing DDX3 expression blocked HIV-1 RNA export from the nucleus, suggesting that DDX3 functions as a shuttling protein that transports the HIV-1 protein Rev and its cofactor CRM1 from the nucleus to the cytoplasm.

Type:
Antigen: DDX3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité