Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-LSD1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
3763
PRSI3763EA 435 EUR InStock
PRSI3763
Anti-LSD1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
LSD1 Antibody: Histone modifications mediate changes in gene expression by altering chromatin structure or by serving as a platform to recruit other proteins. LSD1 is a recently discovered amine oxidase that catalyzes the lysine-specific demethylation of histone proteins via an FAD-dependent oxidative reaction. Methylation on histone H3-K9 is thought to play an important role in heterochromatin formation, while methylation on arginine and some lysine residues (such as H3-K4) is associated with active transcription. LSD1 associates with various proteins, including HDAC1/2, CoREST, and BHC80, that act to regulate LSD1 activity in vivo, and in a histone H3-K4-specific methylase complex that is involved in transcriptional regulation. Experiments have shown that CoREST, a SANT domain-containing corepressor acts to enhance LSD1 activity, while BHC80, a PHD domain-containing protein, inhibits CoREST/LSD1 activity in vitro. LSD1-mediated histone demethylation thus may have significant effects on gene expression.

Type:
Antigen: LSD1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité