Human LSD1 peptide (16 aa in the center)
Fournisseur: ProSci Inc.
3763P
PRSI3763PEA 122 EUR InStock
PRSI3763P
Human LSD1 peptide (16 aa in the center)
Protéines et Peptides
LSD1 peptide is used for blocking the activity of LSD1 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité