Human Hrk Peptide (15 aa in the center)
Fournisseur: ProSci Inc.
3771P
PRSI3771PEA 122 EUR InStock
PRSI3771P
Human Hrk Peptide (15 aa in the center)
Protéines et Peptides
Hrk peptide is used for blocking the activity of Hrk antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité