Human beta-Actin peptide (16 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
3777P
PRSI3777PEA 122 EUR InStock
PRSI3777P
Human beta-Actin peptide (16 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
Beta-actin peptide is used for blocking the activity of beta-actin antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité