Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ACTB Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
3779
PRSI3779EA 435 EUR InStock
PRSI3779
Anti-ACTB Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Beta-actin Antibody: Actins are highly conserved proteins that are involved in cell motility, structure and integrity, processes that are crucial for tissue development and the development of organism. The actin cytoskeleton is one of the principal drivers of cell motility and is capable of responding to complex signaling cascades. Recent evidence suggests that it may play key roles in regulating apoptosis and aging. Beta actin is one of six different actin isoforms which have been identified. Like GAPDH, beta-actin is constitutively expressed at high levels in almost all tissues and cell lines making it ideal for use as a loading control marker in immunoblots.

Type: Control
Antigen: ACTB
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité