Human beta-Actin peptide (16 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
3779P
PRSI3779PEA 105 EUR InStock
PRSI3779P
Human beta-Actin peptide (16 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
Beta-actin peptide is used for blocking the activity of beta-actin antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité