Human IL-23 Peptide (14 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
3793P
PRSI3793PEA 122 EUR InStock
PRSI3793P
Human IL-23 Peptide (14 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
IL-23 peptide is used for blocking activity of IL-23 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité