Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RETNLB Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)

Fournisseur: ProSci Inc.
38-102
PRSI38-102EA 509 EUR InStock
PRSI38-102
Anti-RETNLB Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
RELM beta, is a secreted protein, a probable hormone, expressed only in the gastrointestinal tract, particularly the colon. The biological functions of RELM beta and its molecular targets, are not fully known but, it has been suggested that it plays a regulatory role during inflammation and may also act to establish links among adipose tissue, the intestine and the liver. Interestingly the molecular structure of RELM beta is highly homologous to that of the adipose-derived cytokine Resistin and RELM alpha.

RELMb specific antibody was purified by affinity chromatography and then biotinylated.

The reconstituted antibody can temporarily be stored at 2-8°C. Long term storage at -20°C or below. Avoid repeated freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: RETNLB
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité