Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IL21 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)

Fournisseur: ProSci Inc.
38-134
PRSI38-134EA 509 EUR InStock
PRSI38-134
Anti-IL21 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
A novel cytokine related to IL2 and IL15 was recently identified and designated IL21. IL21 has been found to be a powerful growth factor for naive B cells. The receptor for IL21 (IL21R, also termed NILR for novel Interleukin receptor) is a new member of the class I cytokine receptor family. IL21R forms a complex with the common cytokine receptor g chain, gc, and mediates IL21 signaling. Both IL21R and the gc are necessary for the IL21 function. IL21 and its receptor activate JAKSTAT signaling pathway. IL21R is expressed in spleen, thymus, natural killer (NK), T and B cell lines. IL21 plays a role in the proliferation and maturation of NK, B and T cell populations.

The reconstituted antibody can temporarily be stored at 2-8°C. Long term storage at -20°C or below. Avoid repeated freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: IL21
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité