Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BMP7 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)

Fournisseur: ProSci Inc.
38-136
PRSI38-136EA 509 EUR InStock
PRSI38-136
Anti-BMP7 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
BMPs (bone morphogenetic proteins) belong to the TGF beta superfamily of structurally related signaling proteins. Members of this superfamily are widely represented throughout the animal kingdom and have been implicated in a variety of developmental processes. Proteins of the TGF beta superfamily are disulfide-linked dimers composed of two 12-15 kDa polypeptide chains. As implied by their name, BMPs initiate, promote and regulate bone development, growth, remodeling and repair.

The reconstituted antibody can temporarily be stored at 2-8°C. Long term storage at -20°C or below. Avoid repeated freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: BMP7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité