Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FST Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
38-137
PRSI38-137EA 509 EUR InStock
PRSI38-137
Anti-FST Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Follistatin is a single-chain gonadal protein that specifically inhibits follicle-stimulating hormone release. The single FST gene encodes two isoforms, FST317 and FST344 containing 317 and 344 amino acids respectively, resulting from alternative splicing of the precursor mRNA. There is evidence linking polycystic ovary syndrome and follistatin. Follistatin binds directly to activin and functions as an activin antagonist. It specific inhibitor of the biosynthesis and secretion of pituitary follicle stimulating hormone

The reconstituted antibody can temporarily be stored at 2-8°C. Long term storage at -20°C or below. Avoid repeated freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: FST
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité