Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LGALS1 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)

Fournisseur: ProSci Inc.
38-141
PRSI38-141EA 509 EUR InStock
PRSI38-141
Anti-LGALS1 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
The galectins are a family of beta-galactoside-binding proteins implicated in modulating cell-cell and cell-matrix interactions. Galectin 1 may act as an autocrine negative growth factor that regulates cell proliferation. It also may regulate cell apoptosis and cell differentiation. It binds beta-galactoside, CD45, CD3 and CD4. Galectin 1 inhibits CD45 protein phosphatase activity and therefore the dephosphorylation of Lyn kinase. It is found in cardiac, smooth, and skeletal muscle, neurons, thymus, kidney, placenta and hematopoietic cells.

The reconstituted antibody can temporarily be stored at 2-8°C. Long term storage at -20°C or below. Avoid repeated freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: LGALS1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité