Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IGFBP7 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)

Fournisseur: ProSci Inc.
38-155
PRSI38-155EA 509 EUR InStock
PRSI38-155
Anti-IGFBP7 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
IGF-BPs form high affinity complexes with both IGF-I and IGF-II and act to control of the distribution, function and activity of IGFs in various cell tissues and body fluids. There are seven named IGF-BPs. IGF-BP7 plays a role in skeletal myogenesis by binding to IGF in a manner that inhibits IGF induced differentiation of skeletal myoblasts, without affecting IGF induced proliferation. Additionally, IGF-BP7 suppresses growth and colony formation of prostate and breast cancer cell lines through an IGF independent mechanism, which causes a delay in the G1 phase of the cell cycle, and increased apoptosis. IGF-BP7 is expressed in a wide range of normal human tissues and it usually shows reduced expression in cancer cell lines of prostate, breast, colon, and lung origin.

The reconstituted antibody can temporarily be stored at 2-8°C. Long term storage at -20°C or below. Avoid repeated freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: IGFBP7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité