Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-TNFSF15 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin) [clone: ]

Fournisseur: ProSci Inc.
38-163
PRSI38-163EA 509 EUR InStock
PRSI38-163
Anti-TNFSF15 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin) [clone: ]
Anticorps
TL1A is a cytokine that belongs to the tumor necrosis factor (TNF) ligand family. It is a TNF like ligand for DR3 and TR6/DcR3 and functions as a T cell costimulator. TL1A is abundantly expressed in endothelial cells, but is not expressed in either B or T cells. The expression of this protein is inducible by TNF and IL 1 alpha. TL1A can activate NF kappa B and MAP kinases, and acts as an autocrine factor to induce apoptosis in endothelial cells and may function as an angiogenesis inhibitor. TL1A is a longer variant of TL1.

The reconstituted antibody can temporarily be stored at 2-8°C. Long term storage at -20°C or below. Avoid repeated freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: TNFSF15
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité