Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-WNT1 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin) [clone: ]

Fournisseur: ProSci Inc.
38-176
PRSI38-176EA 509 EUR InStock
PRSI38-176
Anti-WNT1 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin) [clone: ]
Anticorps
Wnt1 is a secreted protein that signals through the Frizzled family of cell surface receptors and is required for normal embryonic development. Wnt1 activation induces a complex signaling cascade that ultimately leads to the increased expression of over fifty genes. An important component of Wnt1 signaling is the stabilization, and resulting accumulation, of the intracellular signaling protein, beta catenine. Mature human Wnt1 is a glycosylated protein containing 343 amino acid residues.

The reconstituted antibody can temporarily be stored at 2-8°C. Long term storage at -20°C or below. Avoid repeated freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: WNT1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité